Learn More
Brannan Termometro di prova digitale resistente all'acqua precalibrato
Codice prodotto. 17826905
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-40°C to 200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
17826905 -40°C to 200°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17826905 Fornitore Brannan N. del fornitore TC004
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Termometro impermeabile. Completo di certificato pre-calibrato impostato su due punti fissi.
  • Termometro ad alta precisione fornito con certificato di calibrazione tracciabile
  • Punti di calibrazione 0°C e 90°C
  • 120 mm Sonda in acciaio inossidabile con custodia tascabile e clip
  • Protezione IP65
  • Funzione Hold
  • Memoria di temperatura minima massima
  • Intervallo di temperatura da -40 a + 200 °C & F
  • Batteria e istruzioni incluse
Specifications
Punti di calibrazione 0°C and 90°C
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Dimensioni display 18 x 8 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Testing the temp of solid or liquid
Altezza (sistema imperiale) 0.78 in.
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Include Battery and instructions
Lunghezza (sistema metrico) 7.87 in.
Materiale Plastic
Modello 31/162/0
Tipo di sonda Stainless Steel
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0.06 lb.
Peso (sistema metrico) 31 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.59 in.
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 392°F
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (English) -40°F
Min. Temperature (Metric) -40°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 392°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 200°C
Calibrated 2 Point Traceable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soil or Liquid
Autonomia della batteria 1500 Hr.
Tipo di batteria LR754
Accuracy at -40/-1 ±2°C, 0/100°C ±1°C, 101/150 ±2°C
Suddivisione 0.1
Immersion Length 35 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 1.5 cm
Protezione IP IP65