Learn More
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil
Codice prodotto. 12612810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.003 in.
0.005 in.
0.007 in.
0.010 in.
0.020 in.
0.030 in.
0.040 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione della confezione
12612810 0.007 in. Pezzo
10428114 0.003 in. Pezzo
10421385 0.005 in. Pezzo
11577691 0.007 in. Pezzo
10013984 0.010 in. Pezzo
10659875 0.020 in. Pezzo
10197364 0.030 in. Pezzo
10260535 0.040 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12612810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.70€
    41.93€ / pezzi 1
    Risparmia 2.77€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil is easily cut to the desired length.
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil is easily cut to the desired length.
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • May be used with standard fingertight fittings
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con HPLC
Tipo HPLC Tubing
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Diametro (sistema imperiale) interno 0.007 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.18 mm
Overall Length (English) 5 ft.
Overall Length (Metric) 1.524 m
Materiale PEEK