Learn More
Brady™ Pre-cut Polyester Labels for BradyJet J4000 and J5000
Codice prodotto. 17449192
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
55.1 mm
74.9 mm
104.9 mm
177.8 mm
210 mm
Larghezza (sistema metrico):
85.1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
92.08 mm
117.48 mm
161.93 mm
222.25 mm
266.70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Ripetizione verticale (sistema metrico) unitSize
17449192 55.1 mm 85.1 mm 92.08 mm Pezzo
17439192 74.9 mm 110 mm 117.48 mm Pezzo
17469182 104.9 mm 155 mm 161.93 mm Pezzo
17499192 177.8 mm 254 mm 266.70 mm Pezzo
17409202 210 mm 155 mm 222.25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17449192 Fornitore Brady™ N. del fornitore 148662
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
B-2569 is ideal for indoor facility labels, including 5S, safety, warning, pipe markers, equipment and visual workplace labels on stainless steel and smooth surfaces.
  • Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
  • Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
  • Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
  • Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet J4000 or J5000 Color Label Printer
  • An ink cartridge is required to print this material
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester (Inkjet-receptive)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Hazard Communication Identification, Warehouse Marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet J4000 and J5000 Color Label Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 340 Labels/Roll
Quantità 340 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +60°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0047 in.
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 92.08 mm
Dimensioni (L x P) 85.09 x 55.12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.17 in.
Larghezza (sistema metrico) 85.1 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 85.09 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Altezza (sistema metrico) 55.1 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 55.12 mm
Alternate Part Number J50-260-2569