Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers
Codice prodotto. 11754558
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11754558 Blue pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11754558 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 203241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.65€
    61.54€ / pezzi 25
    Risparmia 27.11€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Saint Gobain Life Sciences Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers for use with specially designed dip tubes or vent configurations.
  • Resistant to common laboratory chemicals
  • Provide a perfect seal and exceptional bonding
  • With pre-drilled holes
  • Resistant to temperatures from -5 to 70°C (120°C in humid atmosphere)
  • Highly elastic, for perfect sealing and adhesion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) foro 6.5 mm
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Quantità 25/Pk.
Temperature Range (Metric) Resistant from -5 to 70°C
Posizioni totali 5
Colore Blue
Diameter (Metric) Bottom 34 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 41 mm
Materiale Natural Rubber
Product Type Rubber Stopper