Learn More
Fisherbrand™ Provette a biglie pre-riempite
Codice prodotto. 15535799 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
2 ml
7 mL
Dimensione particelle:
0.5 mm
1.4 mm
1.4 mm
2.4 mm
2.4 mm
2.8 mm
2.8 mm
Materiale:
Biglia: Metallo
Ceramic
Glass
Metal
Product Type:
Hard Tissue Grinding Mix Tubes
Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL
Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml
Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione particelle Materiale Product Type Dimensione della confezione
15535799 2 ml 2.4 mm Biglia: Metallo Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL Pezzo
15545799 2 mL 0.5 mm Glass Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml Pezzo
15555799 2 mL 1.4 mm Ceramic Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml pezzi 50
15565799 2 mL 2.8 mm Ceramic Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml pezzi 50
15585799 7 mL 1.4 mm Ceramic Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes Pezzo
15575799 7 mL 2.4 mm Metal Hard Tissue Grinding Mix Tubes Pezzo
15595799 7 mL 2.8 mm Ceramic Hard Tissue Grinding Mix Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15535799
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
50 reinforced tubes prefilled with 2.38mm metal beads
Per l'uso con omogeneizzatori a 4 e 24 biglie. Si può inoltre utilizzare con la maggior parte degli altri omogeneizzatori a biglie in commercio.
Caratteristiche:
  • La funzione Quick Stop arresta l’apparecchio in due secondi, riducendo al minimo gli effetti dell'arresto e il rischio di rottura dei contenitori
  • Velocità di agitazione compresa tra 100 e 2000 gir/min
  • Il controller integrato consente la regolazione della potenza per ridurre il consumo di energia e la dispersione di calore
  • L'involucro sigillato in acciaio inox è facile da pulire e resistente alle sostanze chimiche
  • Le condizioni operative sono comprese tra -10° e +40 °C
  • Classe di protezione IP22; si pulisce facilmente con acqua corrente
Include: Tutti i modelli sono a 100-240 V e dotati di set di cavi con spine diverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Dimensione particelle 2.4 mm
Intervallo volume (sistema metrico) Da 300 μL a 1.8 mL
Diametro (sistema metrico) 10.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm (senza tappo); 49 mm (con tappo)
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Biglia: Metallo
Senza Dnasi Sì
Da utilizzare con (applicazione) Per l'elaborazione di ossa, capelli, unghie, muscoli, semi, mais, noci
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Mill 4 and Bead Mil 24 Homogenizers
Senza RNasi Sì
Product Type Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL