Learn More
Fisherbrand™ Provette a biglie pre-riempite
Codice prodotto. 15545799 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
2 ml
7 mL
Dimensione particelle:
0.5 mm
1.4 mm
1.4 mm
2.4 mm
2.4 mm
2.8 mm
2.8 mm
Materiale:
Biglia: Metallo
Ceramic
Glass
Metal
Product Type:
Hard Tissue Grinding Mix Tubes
Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL
Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml
Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione particelle Materiale Product Type Dimensione della confezione
15545799 2 mL 0.5 mm Glass Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml Pezzo
15555799 2 mL 1.4 mm Ceramic Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml pezzi 50
15535799 2 ml 2.4 mm Biglia: Metallo Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL Pezzo
15565799 2 mL 2.8 mm Ceramic Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml pezzi 50
15585799 7 mL 1.4 mm Ceramic Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes Pezzo
15575799 7 mL 2.4 mm Metal Hard Tissue Grinding Mix Tubes Pezzo
15595799 7 mL 2.8 mm Ceramic Hard Tissue Grinding Mix Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15545799
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
50 provette da 2 ml preriempite con biglie di vetro da 0.5 mm
Per l'uso con omogeneizzatori a 4 e 24 biglie. Si può inoltre utilizzare con la maggior parte degli altri omogeneizzatori a biglie in commercio.
  • Uso per l’elaborazione di lieviti, cellule, funghi, batteri, spore
  • Provette da 2 ml chiuse con coperchio a vite e o-ring
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Intervallo di elaborazione: da 300 μl a 1.8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Dimensione particelle 0.5 mm
Intervallo volume (sistema metrico) Da 300 µl a 1.8 ml
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Glass
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Used for processing yeast, cells, fungi, bacteria, spores
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omogeneizzatori a 4 e 24 biglie
Senza RNasi Yes
Product Type Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml