Learn More
Fisherbrand™ Provette a biglie pre-riempite
Product Code. 15555799 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Product Type:
Hard Tissue Grinding Mix Tubes
Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL
Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml
Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes
Capacità (sistema metrico):
2 mL
2 ml
7 mL
Dimensione particelle:
0.5 mm
1.4 mm
1.4 mm
2.4 mm
2.4 mm
2.8 mm
2.8 mm
Materiale:
Biglia: Metallo
Ceramic
Glass
Metal
Unit Size:
Pezzo
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Product Type Capacità (sistema metrico) Dimensione particelle Materiale Unit Size
15555799 Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml 2 mL 1.4 mm Ceramic pezzi 50
15545799 Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml 2 mL 0.5 mm Glass Pezzo
15535799 Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL 2 ml 2.4 mm Biglia: Metallo Pezzo
15565799 Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml 2 mL 2.8 mm Ceramic pezzi 50
15585799 Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes 7 mL 1.4 mm Ceramic Pezzo
15575799 Hard Tissue Grinding Mix Tubes 7 mL 2.4 mm Metal Pezzo
15595799 Hard Tissue Grinding Mix Tubes 7 mL 2.8 mm Ceramic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15555799
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
50 provette da 2 ml preriempite con biglie in ceramica da 1.4 mm
Per l'uso con omogeneizzatori a 4 e 24 biglie. Si può inoltre utilizzare con la maggior parte degli altri omogeneizzatori a biglie in commercio.
  • Utilizzato per l'elaborazione di cervello, fegato, rene, polmone, milza
  • Provette da 2 ml chiuse con coperchio a vite e o-ring
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Intervallo di elaborazione: da 300 μl a 1.8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Dimensione particelle 1.4 mm
Intervallo volume (sistema metrico) Da 300 µl a 1.8 ml
Diametro (sistema metrico) 10.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm (without cap); 49 mm (with cap)
Materiale Ceramic
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
Senza RNasi Yes
Product Type Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml