Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Dimensione particelle | 2.8 mm |
| Intervallo volume (sistema metrico) | Da 300 µl a 1.8 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 10.8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 46 mm (without cap); 49 mm (with cap) |
| Materiale | Ceramic |
| Senza Dnasi | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for processing brain, liver, muscle, skin, leaves |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bead Mill 4 and 24 Homogenizers |
| Senza RNasi | Yes |
| Vedi altri risultati |