Learn More
Pre-Mixed GFAA Matrix Modifier 1: 750 μg/mL Pd & 500 μg/mL Mg(NO3)2 in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003163 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003163 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGMPM1250
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Pre-Mixed GFAA Matrix Modifier 1: 750 μg/mL Pd & 500 μg/mL Mg(NO3)2 in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Nitrate/Palladium
CAS 10377-60-3, 5-3-7440
Metodi GFAA/AA
Nomi componenti o analita Magnesium Nitrate/Palladium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium Nitrate 500 μg/mL/Palladium 750 μg/mL