Learn More
Hanna Instruments™ Sonde EC e pH preamplificate
Descrizione
- Pre-amplified pH electrode
- Amperometric EC/TDS sensor
- Built-in temperature sensor
Order Info
Include
Specifica
Specifica
| Intervallo (pH) | 0 - 13 |
| Temperature Range (Metric) | 0 - 50 °C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misura pH, EC/TDS e temperatura in serre e regioni idrofobiche e consente il monitoraggio ambientale, il trattamento dell'acqua in caldaie e torri di raffreddamento |
| Include | Elettrolita: gel |
| Modello | HI-1285-5 |
| Product Type | Sonda EC e pH preamplificato |
| Lunghezza (sistema metrico) | 185 mm |