Learn More
Kern Sohn Bilancia di precisione PLJ
Codice prodotto. 17311733
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1200 g
2100 g
420 g
4200 g
6200 g
6200 g (0.1 g verification)
720 g
720 g (0.01 g verification)
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
17311733 1200 g Pezzo
17321733 2100 g Pezzo
17341733 4200 g Pezzo
17331733 420 g Pezzo
17351733 6200 g Pezzo
17361733 6200 g (0.1 g verification) Pezzo
17371733 720 g Pezzo
17381733 720 g (0.01 g verification) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17311733 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore PLJ 12003A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
  • Creazione semplice delle ricette: grazie alla banca dati delle ricette, possibilità di memorizzare fino a 99 miscele composte rispettivamente da 20 componenti con denominazione e valore nominale
  • Operazioni di pesatura rapide ed efficienti grazie al display grafico
  • Semplice guida utente in testo chiaro sul display disponibile nelle lingue DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 1200 g
Leggibilità 0.001 g
Linearità 0.003 g
Tipo Precision Balance
Requisiti elettrici Universal Mains Adapter