Learn More
Fisherbrand™ Precision Balances
Codice prodotto. 15927510 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modello:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Calibrazione:
Esterna
Internal
Dimensioni (P x L x A):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Calibrazione Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
15927510 4200 g FPRS4202 Internal 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15947500 220 g FPRS223 Internal 317 x 201 x 303 mm Pezzo
15937500 220 g FPRS223/E Esterna 317 x 201 x 303 mm Pezzo
15967500 420 g FPRS423 Internal 317 x 201 x 303 mm Pezzo
15957500 420 g FPRS423/E Esterna 317 x 201 x 303 mm Pezzo
15987500 820 g FPRS822 Internal 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15977500 820 g FPRS822/E Esterna 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15907510 2200 g FPRS2202 Internal 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15997500 2200 g FPRS2202/E Esterna 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15947510 4200 g FPRS4201 Internal 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15937510 4200 g FPRS4201/E Esterna 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15917510 4200 g FPRS4202/E Esterna 317 x 201 x 93 mm Pezzo
15957510 6200 g FPRS6201/E Esterna 317 x 201 x 93 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15927510
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Featuring RS232 connectivity for easy communication, a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, these balances are perfectly designed for your workplace.
  • Standard RS-232 connectivity for easy data transfer
  • Stainless steel platform
  • Two adjustable feet that allow user to level the balance
  • Up-front level indicator - no need to look in back of balance during leveling process
  • Smart design and durable construction - small footprint which saves on benchtop space while providing a large weighing surface
  • Large, bright backlit display allows for easy viewing of results
  • Four mechanical keys enable easy operation of basic application modes
  • Weighing modes include weighing, parts counting and percent weighing
  • Includes AC adapter
  • Certifications: FCC, CE
  • Two year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Internal
Certificazione/Conformità GLP con conformità stampante opzionale
Tipo di collegamento RS232
Capacità 4200 g
Tipo di display LCD retroilluminato
Leggibilità 0.01 g
Include Adattatore CA
Linearità 0.02 g
Peso campione min. 20 g
Modello FPRS4202
Ripetibilità 0.01 g
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Tipo Precision Balance
Warranty 2 Years
Modalità di pesatura Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Dimensioni (P x L x A) 317 x 201 x 93 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 180 mm
Requisiti elettrici 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperaggio 0.5 A
Frequenza 50/60 Hz