Learn More
Slice™ Precision Blades
Codice prodotto. 16443609
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) lama:
27.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) lama Dimensione della confezione
16443609 27.1 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16443609 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.80€
    29.91€ / pezzi 4
    Risparmia 4.89€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Intended for use with Slice™ Precision Cutters. Feature a replaceable micro-ceramic blade that’s ideal for detailed cuts in thin materials.
  • Blade type: micro-ceramic
  • Safer than traditional blades
  • Finger-friendly™ edge cuts effectively
  • Lasts up to 11.2x longer than metal blades
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-magnetic, non-conductive
  • Chemically inert; never rusts
  • Oil and lubricant free
  • Does not require sharps box disposal
  • Compatible handles: 10416, 10417
  • 4 blades per pack
Specifica
Materiale della lama Plastic and Zirconium Oxide
Product Type Precision Micro-ceramic Blades
Da utilizzare con (applicazione) Cut Thin Materials
Lunghezza (sistema imperiale) lama 1.07 in.
Lunghezza (sistema metrico) lama 27.1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Slice™ handles 10416 & 10417
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Quantità 4