Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Codice prodotto. 15820692
Cambia vista
Click to view available options
12 mm dia.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15820692 12 mm dia.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15820692 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 0117520
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto per microscopia Marienfeld Superior&Trade; di vetro borosilicato per fornire qualità e affidabilità per le esigenze di microscopia. Sono di materiale facilmente separabile e, quindi, sono adatti per l'uso in montavetrini automatizzati.
  • Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
  • Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
  • Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
  • Indice de rifrazione ne: 1.5255
  • Valore diAbbe ve: 55
  • In conformità con DIN ISO 8255
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
N. per custodia 1000
Materiale Vetro borosilicato D 263™ M
Spessore (sistema metrico) 0.17 ±0.005 mm
Tipo Vetrini coprioggetto
Certificazione/Conformità Marcatura CE
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Vetrini per microscopia