Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
17.46€ - 23.36€
Specifica
Quantità 1Each
Tipo Precision Density Hydrometer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
10052894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Schneider Ludwig™
3031005
300 mm 1.000 to 1.100 g/cm3
19.09€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10184954
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Schneider Ludwig™
3031006
300 mm 1.100 to 1.200 g/cm3
19.09€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10328284
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Schneider Ludwig™
3071043
300 mm 1.000 to 1.500 g/cm3
23.36€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10368274
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Schneider Ludwig™
3031007
300 mm 1.200 to 1.300 g/cm3
19.09€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10124914
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Schneider Ludwig™
3031003
300 mm 0.800 to 0.900 g/cm3
17.46€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10286244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Schneider Ludwig™
3031004
300 mm 0.900 to 1.000 g/cm3
17.46€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Each
Precision Density Hydrometer