Learn More
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System
Codice prodotto. 17295546 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di blocchi:
1 Block
2 Blocks
4 Blocks
Altezza (sistema metrico):
100 mm
120 mm
Wattage:
150 W
300 W
600 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di blocchi Altezza (sistema metrico) Wattage Dimensione della confezione
17295546 4 Blocks 100 mm 600 W Pezzo
17275546 1 Block 120 mm 150 W Pezzo
17285546 2 Blocks 100 mm 300 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17295546
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Provides great temperature control and a wide choice of interchangeable blocks for maximum flexibility. These Dry Block Heating Systems combine ideal temperature control and uniformity over a temperature range of ambient +5°C to 130°C.
  • High power heater for fast heat up - 25°C to 100°C in only 15 minutes
  • Simple-to-use rotor plus two keys provide access to the interactive interface for fast, accurate set-up and use
  • Clear digital display is easy to read from a distance for instant reassurance
  • Convenient timer facility, with audible buzzer, for reaction timing and function timing, e.g. delayed heater switch-on/turn-off
  • Wide range of interchangeable blocks enables you to mix and match sample tubes as desired with extraction tool supplied as standard for easy and safe removal of blocks
  • Optional safety cover protects samples from contamination and users from accidental contact with hot blocks
  • Overtemperature cut-out protects your samples and your workplace
  • High quality, robust construction in streamlined coolwall aluminum and chemical-resistant plastic is durable in demanding environments
  • Compact footprint to optimize use of bench space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.7 to 16.9 oz.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 50 to 500 mL
Materiale camera Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) Interchangeable Blocks
Materiale Chemical Resistant Plastic
No. of Places 4
Tipo di spina EU, UK
Umidità relativa 80%
Temperature Range (Metric) 5°C to 130°C
Tipo Dry Bath Block
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Digestion and Activity Studies, Nucleic Acid Hybridization
Heat Up Time 20 min. (25°C to 100°C)
N. di blocchi 4 Blocks
Stabilità termica 0.1°C at 37°C
Uniformità termica 0.1°C at 37°C
Temporizzatore 1 to 999 min.
Warranty 3 Years
Lunghezza (sistema imperiale) 15.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 390 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7,9in.
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema imperiale) 3,9in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Profondità (sistema imperiale) 15 in.
Profondità (sistema metrico) 380 mm
Tensione 220/240 V
Wattage 600 W