Learn More
Thermo Scientific™ Bagni per usi generici Precision™
I bagni per uso generico si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura compresa tra quella ambiente e 100 °C. La gamma dei bagni ad elevate prestazioni va da 2 l a 28 l.
Marca: Thermo Scientific™ TSGP28
1174.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.58000kg
Descrizione
I bagni per uso generico Thermo Scientific™ Precision™si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura dell'acqua compresa tra quella ambiente e 100°° C. La gamma dei bagni a elevate prestazioni va da 2 l a 28 l, inclusi i modelli shallow. Includono un circuito di sicurezza anti-surriscaldamento, progettato per impedire fughe termiche, e nuovi timer di accensione/spegnimento automatico per ottimizzare la pianificazione delle operazioni. Ottima resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, grazie al rivestimento esterno in polvere epossidica. L'interno della camera è in acciaio inossidabile, di facile pulizia.
- Free up valuable bench space with smaller footprint, compared to previous models
- Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
- Protect your work with audible alarms
- Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
- Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
- Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
- Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
- Simplify operation with quick disconnect drain on 10, 20, and 28L and dual models
Specifica
Stainless Steel | |
28L General Purpose Water Bath | |
UL, CE | |
Monochrome LCD | |
Clear Polycarbonate Gable Cover and Rubber Duck | |
Precision GP 28 | |
±0.1°C | |
15.4 x 21.8 x 11.1 in. (392 x 555 x 282 mm) | |
9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V) |
Digital | |
28 l (7.4 galloni) | |
Ambient to 100°C | |
1200 W | |
Epoxy Powder-coated Steel | |
4 | |
±0.2°C | |
120/230 V 50/60 Hz |