missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PrecisION™ hHCN4 Recombinant Stable Cell Line

Codice prodotto. 17344889
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
17344889 2 Vials
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17344889 Fornitore DiscoverX N. del fornitore CYL3012

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The PrecisION™ hHCN4 Recombinant Stable Cell Line measures HCN4 ion channel activity via electrophysiological measurements. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The PrecisION™ hHCN4 Recombinant Stable Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying HCN4 ion channels, including drug candidates which affect channel function. This cell line enables assessment of ion channel function via detection of electrophysiological signals. The included cell line overexpresses HCN4 ion channels. Upon ligand/agonist induced channel activation, response can be detected via automated or manual electrophysiological techniques. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry Ion Channel Activity
Linea cellulare CHO-K1
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Quantità 2 Vials
Target Entry HCN4
Numero di accesso AJ238850
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.