Learn More
Gestigkeit Harry™ Precision Hotplate, 20°C to 300°C
Descrizione
Shape: Square; Size: 13.8 x 13.8
Shape: Square; Size: 13.8 x 13.8 in.
Specifica
Specifica
| Size | 13.8 x 13.8 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C |
| Peso (sistema imperiale) | 23.8 lb. |
| Altezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Peso (sistema metrico) | 10.8 kg |
| Wattage | 2200 W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 2200 w |
| Forma | Square |
| Tensione | 230 V |
| Tipo | Piastra riscaldante |