Learn More
Slice™ Precision Knife
Codice prodotto. 16403649
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16403649 Black/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16403649 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.02€
    16.95€ / pezzi 1
    Risparmia 3.07€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Unique handle shape allows precise control over intricate cutting
  • Blade type: straight edge, rounded tip
  • Ring-style handle features comfort grip
  • Ambidextrous design
  • Compatible blades: 10518, 10519, 10520, 10532 (no chisels)
  • Includes 1 rounded-tip ceramic blade (10518)
  • Finger-friendly edge stays sharp 11x longer
  • Chemically inert blade never rusts
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Reduces injuries, lowers costs
  • No-tool blade change
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 4.29 in.
Lunghezza (sistema metrico) 109 mm
Materiale GFN, Brass, Polypropylene, Zirconium Oxide
Colore Black/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic straight edge rounded tip blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 0.72 oz.
Peso (sistema metrico) 20.3 g
Larghezza (sistema imperiale) 1.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.25 mm
Tipo di maniglia Fixed blade
Product Type Precision Knife