Learn More
Precocene 2, TRC
Codice prodotto. 30133313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133313 500 mg 500mg
30136615 250 mg 250mg
30005698 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133313 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP703350500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 644-06-4
Formula molecolare C13 H16 O3
Molecular Weight (g/mol) 220.26
Sinonimo Precocene 2
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-2,2-dimethylchromene
SMILES COc1cc2OC(C)(C)C=Cc2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Precocene II
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H3
Peso formulazione 220.1099
Percent Purity >95%