Learn More
Prednisolone 11,21-Diacetate, TRC
Codice prodotto. 30417448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30417448 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7037202.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Prednisolone 11,21-Diacetate
CAS 98523-85-4
Formula molecolare C25 H32 O7
Quantità 2.5 g
Sinonimo (11β)-11,21-bis(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione','11β,17,21-trihydroxy-','11,21-diacetate (7CI), (11β)-11,21-Bis(acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI Formula InChI=1S/C25H32O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(32-15(2)27)12-24(19,25)4/h7,9,11,18-20,22,30H,5-6,8,10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C
IUPAC Name [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-acetyloxy-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 444.52
Peso formulazione 444.2148