Learn More
Prednisolone 11,21-Diacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prednisolone 11,21-Diacetate |
| CAS | 98523-85-4 |
| Formula molecolare | C25 H32 O7 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | (11β)-11,21-bis(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione','11β,17,21-trihydroxy-','11,21-diacetate (7CI), (11β)-11,21-Bis(acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H32O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(32-15(2)27)12-24(19,25)4/h7,9,11,18-20,22,30H,5-6,8,10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC Name | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-acetyloxy-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 444.52 |
| Peso formulazione | 444.2148 |
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?