Learn More
Prednisolone 17-Ethyl Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30428208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428208 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428208 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP70373050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico prednisolone-17-ethylcarbonate
CAS 104286-02-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C24 H32 O7
Quantità 50 mg
Sinonimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione','17-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11,21-dihydroxy-','(11β)-, (11β)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone 17-(ethyl carbonate), 11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Ethyl Carbonate, Prednisolone 17-Ethylcarbonate, Prednicarbate Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C24H32O7/c1-4-30-21(29)31-24(19(28)13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)20(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,20,25,27H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,22-,23-,24-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
IUPAC Name ethyl [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] carbonate
Molecular Weight (g/mol) 432.51
Peso formulazione 432.2148
Percent Purity >95