Learn More
Prednisolone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13511640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13511640 5 g Bottiglia in vetro 5g
13501640 1 g Bottiglia in vetro 1g
13521640 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13511640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449470050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Prednisolone, or metacortandralone, CAS # 50-24-8, is a synthetic glucocorticoid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Prednisolone is a derivative of prednisone with an oxo to beta-hydroxy reduction at position 11
• Prednisolone binds cell surface receptors and is transported to the nucleus, where it binds certain nuclear receptors responsible for transcription of proinflammatory cytokines
Applications
• Prednisolone can be used for laboratory research on tumor growth and prevention
• Prednisolone may also be used for developmental and endocrine research, in vivo or in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-24-8
Formula molecolare C21H28O5
Molecular Weight (g/mol) 360.44
InChI Key OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Sinonimo prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
IUPAC Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Prednisolone
Punto di fusione 240.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,7841
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Peso formulazione 360.44
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Prednisolone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.