Learn More
Prednisolone, LoGiCal
Codice prodotto. 30460913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460913 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460913 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0193.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Prednisolone
CAS 50-24-8
Nomi componenti o analita Prednisolone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H28 O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Hydrocortisone Imp. A (EP), Prednisolone Acetate Imp. B (EP), 11,17,21-Trihydroxy-(11beta)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11Beta,17,21-trihydroxy-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Delta1-Cortisol, Delta1-Dehydrocortisol, Delta1-Dehydrohydrocortisone, Delta1-Hydrocortisone, 1,2-Dehydrohydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-3,20-dione-11beta,17alpha,21-triol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Co-Hydeltra, Codelcortone, Cortalone, Decaprednil, Decortin H, Delcortol, Delta F, Delta-Cortef, Delta-Ef-Cortelan, Delta-stab, Deltacortenol, Deltacortril, Deltacortril Enteric, Deltahydrocortisone, Deltasolone, Deltisilone, Di-Adreson F, Dicortol, Donisolone, Eazolin D, Fernisolone, Flamasone, Hostacortin H, Hydeltra, Hydeltrone, Hydrodeltalone, Hydrodeltisone, Hydroretrocortin, Hydroretrocortine, Klismacort, Metacortandralone, Meti-Derm, Meticortelone, NSC 9120, NSC 9900, Panafcortelone, Paracortol, Precortalon, Precortancyl, Precortilon, Precortisyl, Predne-Dome, Prednelan, Predni-Dome, Prednicen, Predniretard, Prednisolone, Predonin, Predonine, Preflam, Prelone, Prenolone, Scherisolon, Solone, Steran, Sterane, Sterolone, Supercortisol, Ulacort, Ultracorten H, Ultracortene H Prednisolone Acetate Imp. B (EP), Hydrocortisone Impurity A, Methylprednisolone Impurity K, Prednicarbate Impurity A, Prednisolone Acetate Impurity B, Prednisone Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 360.44
Quantità 10 mg
Peso formulazione 360.1937 g/mol