Learn More
Prednisolone, MedChemExpress
Descrizione
Prednisolone is a potent, orally active corticosteroid and a glucocorticoid. Prednisolone possesses about four times the anti-inflammatory activity of hydrocortisone while causing less salt and water retention. Prednisolone can be used for ocular, anti-inflammatory research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prednisolone |
| CAS | 50-24-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H28O5 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (173.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.44 |
| Peso formulazione | 360.44 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only