Learn More
Prednisone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492089
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16492089 1 g 1g
16450828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492089 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0214
MedChemExpress Prednisone (Adasone) is a synthetic corticosteroid agent that is particularly effective as an immunosuppressant compound.
Prednisone (Adasone) is a synthetic corticosteroid agent that is particularly effective as an immunosuppressant compound.
Specifica
Materiale o nome chimico Prednisone
Forma fisica Solid
CAS 53-03-2
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Dehydrocortisone
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (348.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@]1(C2)[C@](C(CO)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 358.43
Peso formulazione 358.43
Percent Purity 98.76%
Grado Research
Research purposes only