Learn More
Prednisone, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Prednisone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prednisone |
| CAS | 53-03-2 |
| Nomi componenti o analita | Prednisone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C21 H26 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Prednisone, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Prednisolone Imp. B (EP), 1,2-Dehydrocortisone, 1-Dehydrocortisone, 17,21-Dihydroxypregn-1,4-diene-3,11,20-trione, Adasone, Ancortone, Apo-Prednisone, Bicortone, Cartancyl, Colisone, Cordrol, Cortan, Cortidelt, Dacorten, Dacortin, Decortancyl, Decortin, Decortisyl, Dehydrocortisone, Dekortin, Delcortin, Dellacort, Dellacort A, Delta E, Delta-Cortelan, Delta-Dome, Deltacortene, Deltacortisone, Deltacortone, Deltasone, Deltison, Deltisona, Deltisone, Deltra, Di-Adreson, Drazone, Econosone, Encorton, Encortone, Enkorton, Fernisone, Hostacortin, Liquid Pred, Me-Korti, Metacortandracin, Meticorten, NSC 10023, Nisona, Nurison, Orasone, Panafcort, Panasol, Paracort, Parmenison, Pehacort, Prednicen M, Prednicorm, Prednicort, Prednicot, Prednidib, Prednilonga, Predniment, Prednison, Prednitone, Pronison, Pulmison, Rectodelt, Retrocortine, Sone, Sterapred, Supercortil, Ultracorten, Ultracortene, Uniplen, Winpred, 1,4-Pregnadiene-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, 17alpha,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Delta-Cortisone, Delta1-Cortisone, Delta1-Dehydrocortisone, Prednisolone Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO |
| IUPAC Name | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Vedi altri risultati |