Learn More
Pregnanediol (5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol), Mikromol™
Codice prodotto. 17989544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17989544 100 mg 100mg
30050745 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17989544 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0222.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pregnanediol (5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pregnanediol
CAS 80-92-2
Nomi componenti o analita Pregnanediol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H36 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Pregnanediol, 5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol, 5beta-Pregnane-3alpha,20alph-diol, 3alpha,20alpha-Dihydroxy-5beta-pregnane, NSC 1612, NSC 47462
InChI Formula InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 320.51
Quantità 100 mg
Peso formulazione 320.2715 g/mol