Learn More
Tocris Bioscience™ Pregnanolone
Descrizione
Pregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3α,5β)-3-Hydroxy-pregnan-20-one |
| CAS | 128-20-1 |
| Quantità | 50 mg |
| Bersaglio | GABA-A Receptor Modulators |
| Formula molecolare | C21H34O2 |