Learn More
Pregnenolone 0.1 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Codice prodotto. 30457800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457800 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457800 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0222.1612
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Pregnenolone 0.1 mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pregnenolone
CAS 145-13-1
Nomi componenti o analita Pregnenolone
Shipping Condition Ice Pack (-20°C)
Formula molecolare C21 H32 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one
InChI Formula InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23 H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC Name 1-[(3 S,8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Analysis
Molecular Weight (g/mol) 316.48
Quantità 1 mL
Peso formulazione 316.2402 g/mol