Specifica
| Materiale o nome chimico | Pregnenolone |
| Punto di fusione | 190°C to 193°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Indice di Merck | 15, 7851 |
| Condizione di rotazione specifica | +28.50° (20°C c=1,EtOH) |
| Vedi altri risultati |