Learn More
Pregnenolone, MedChemExpress
Beschreibung
Pregnenolone acts as a signaling-specific inhibitor of cannabinoid CB1 receptor, inhibits the effects of tetrahydrocannabinol (THC) that are mediated by the CB1 receptors. Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication. Pregnenolone is also a TRPM3 channel activator, and also can weakly activate TRPM1 channels.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Pregnenolone |
| CAS | 145-13-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H32O2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (78.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@@H]4C(C)=O)([H])[C@]4(C)CC3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 316.48 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?