Descrizione
PRELP Polyclonal specifically detects PRELP in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifica
Specifica
| Classificazione | Polyclonal |
| Formulazione | PBS |
| Specie ospite | Rabbit |
| Quantità | 0.1 mL |
| Primario o secondario | Primary |
| Target Species | Human |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Forma | Purified |
| Linea di prodotti | Novus |