Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips
Combines the advantages of standard tips with an innovative low retention surface to ensure maximum sample recovery, minimal sample loss, and high-precision pipetting. Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips also prevent sample contamination with conical tip opening.
16.68€ - 79.65€
Specifica
Filtrato Non-Filtered
Colore Clear
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CE, IVD
Materiale Virgin Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Sterilità Volume (sistema metrico) Graduated Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Volume (sistema metrico) Graduated Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
10050892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Non-sterile 0.1 to 10 μL Yes Bulk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10365862
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Non-sterile 0.5 to 20 μL No Bulk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10758294
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Sterile 0.1 to 10 μL Yes Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10325912
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Non-sterile 0.5 to 20 μL No Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10521973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Sterile 1 to 200 μL Yes Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10671973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Sterile 0.5 to 20 μL No Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10283882
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Non-sterile 1 to 200 μL Yes Bulk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10778484
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Non-sterile 1 to 200 μL Yes Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10571963
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Non-sterile 100 to 1000 μL Yes Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10204462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Sterile 100 to 1000 μL Yes Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10738104
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Non-sterile 0.1 to 10 μL Yes Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Optimized cone geometry provides a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Precise pipetting without loss of sample
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Elimination of sample contamination
  • Made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Tips are autoclavable fo sterile handling
Specifica
Specifica
Non-Filtered
Autoclavable
Virgin Polypropylene
Clear
CE, IVD