Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Codice prodotto. 11354135 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Rosso
Verde
Materiale di rivestimento interno:
Foam
Sughero
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale di rivestimento interno unitSize
11354135 Bianco Sughero Pezzo
11711476 Blu Foam Pezzo
11721476 Rosso Foam Pezzo
11731476 Bianco Foam Pezzo
11334135 Rosso Sughero Pezzo
11314135 Blu Sughero Pezzo
11324135 Verde Sughero Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11354135
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 25 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Cork or foam lining available
  • Friction-fit cover closes easily and allows for easy access to slides
  • Stackable
Specifica
Tipo Slide Box
Capacità vetrino 25
Tipo di chiusura Coperchio con chiusura a pressione
Colore Bianco
Sostegni dispositivo 25 Slides
Dimensioni (L x P x A) 141 x 88 x 35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione o il trasporto dei vetrini
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici)
Altezza (sistema imperiale) 1.37 in.
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Include Foglio per l'inventario dei vetrini
Lunghezza (sistema imperiale) 5.55 in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 141 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 25 mm
Materiale Plastica ABS con rivestimento in sughero
Forma Rectangular
Sovrapponibile Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 3.46 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 88 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 75 mm
Materiale di rivestimento interno Sughero