Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
- Molded, rigid boxes securely hold standard microscope slides in grooved slots.
- Durable ABS case available lined lined with foam or unlined.
- Slots and lining are numbered to correspond to slide inventory sheet.
- Features a securely closing hinged lid with a rust-resistant, nickel-plated clasp.
- Stackable cases include feet for maximum stability.
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Storage Box |
| Capacità vetrino | 100 |
| Tipo di chiusura | A cerniera |
| Colore | Giallo |
| Sostegni dispositivo | 100 Microscope Slides |
| Dimensioni (L x P x A) | 208 x 175 x 34 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici) |
| Altezza (sistema imperiale) | 1,33in. |
| Altezza (sistema metrico) | 34 mm |
| Include | Foglio per l'inventario dei vetrini |
| Vedi altri risultati |