Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Codice prodotto. 11721486 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Materiale di rivestimento interno:
Foam
Sughero
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale di rivestimento interno unitSize
11721486 Bianco Foam Pezzo
11701486 Blu Foam Pezzo
10428241 Verde Foam Pezzo
11394135 Giallo Foam Pezzo
11711486 Rosso Foam Pezzo
11374145 Nero Sughero Pezzo
11314145 Blu Sughero Pezzo
11324145 Verde Sughero Pezzo
11334145 Rosso Sughero Pezzo
11354145 Bianco Sughero Pezzo
11344145 Giallo Sughero Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11721486
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Per conservare e trasportare in sicurezza 100 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 100 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
  • Molded, rigid boxes securely hold standard microscope slides in grooved slots.
  • Durable ABS case available lined lined with foam or unlined.
  • Slots and lining are numbered to correspond to slide inventory sheet.
  • Features a securely closing hinged lid with a rust-resistant, nickel-plated clasp.
  • Stackable cases include feet for maximum stability.
Specifica
Tipo Slide Storage Box
Capacità vetrino 100
Tipo di chiusura Cerniera con fermo
Colore Bianco
Sostegni dispositivo 100 Microscope Slides
Dimensioni (L x P x A) 208 x 175 x 34 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici)
Altezza (sistema imperiale) 1,33in.
Altezza (sistema metrico) 34 mm
Include Foglio per l'inventario dei vetrini
Lunghezza (sistema imperiale) 8,18in.
Lunghezza (sistema metrico) 208 mm
Materiale Plastica ABS
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sovrapponibile
Larghezza (sistema imperiale) 6,88in.
Larghezza (sistema metrico) 175 mm
Materiale di rivestimento interno Foam