Learn More
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box
Codice prodotto. 11364145 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Grigio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11364145 Grigio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11364145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.72€
    6.46€ / pezzi 1
    Risparmia 17.26€
    72% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Premium Microscope Slide Box is ideal for storage or transportation of up to 100 standard size slides.
  • Durable ABS Plastic boxes with cork lining
  • Securely stores slides in grooved slots (26 x 76 mm)
  • Closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
  • Molded feet enable secure stacking for easy transport and storage
  • Slots are numbered to correspond with the slide inventory sheet
  • Stay organized with a molded labeling area for Project and Date
  • Slide boxes available in multiple colors for project coding
  • Dimensions: 8.2 x 6.9 x 1.3 in. (20.8 x 17.5 x 3.4 cm)
Specifica
Tipo Slide Box
Capacità vetrino 100
Tipo di chiusura A cerniera
Colore Grigio
Compartimenti 100
Descrizione Fisherbrand Premium Microscope Slide Box
Sostegni dispositivo 100 vetrini
Dimensioni (L x P x A) 208 x 175 x 34 mm
Da utilizzare con (applicazione) Slide Storage, Transportation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici)
Altezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Altezza (sistema metrico) 3.4 cm
Include Foglio inventario vetrini
Lunghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 76 mm
Materiale Plastica ABS con rivestimento in sughero
Quantità 1 Box
Forma Rectangular
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.5 cm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 26 mm
Colore chiusura Silver
Materiale di rivestimento interno Cork
Materiale chiusura Nickel