Learn More
Polyco Healthline Premium Soluble Strip Laundry Sacks
Codice prodotto. 31924995
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
85 L
Dimensione della confezione:
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31924995 85 L pezzi 200
31924993 60 L pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31924995 Fornitore Polyco Healthline N. del fornitore RSB/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.43€
    22.19€ / pezzi 200
    Risparmia 37.24€
    62% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Developed for healthcare, hospitality and hygiene-sensitive environments, these laundry sacks feature a water-soluble strip that dissolves at 15°C or above. A soluble tie supports secure handling before processing.
  • Category: Laundry Bags
  • Capacity: 60 L, 85 L
  • Soluble strip design supports hygienic handling of soiled laundry
  • Ideal for care homes, hospitals, and healthcare environments
  • Available colors: Red
  • Bag dimensions: 457/711 x 760 mm (18/28 x 30 in. approx.), 457/711 x 965 mm (18/28 x 38 in. approx.)
  • Recycled material content: 30% recycled content (Product codes: RSB/3, RSB/4)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tie
Colore Red
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Laundry Sack
Materiale Polythene
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 38 in.
Larghezza (sistema imperiale) 18/28 in.
Capacità (sistema imperiale) 21.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 85 L
Lunghezza (sistema metrico) 965 mm
Larghezza (sistema metrico) 457/711 mm
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.