Learn More
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Specifica
Specifica
| Tipo | Storage Bin |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Red |
| Forma | Rectangular |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Storage |
| Stile | Size 3 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Feed and Roller Conveyor |