Learn More
Cytiva Prepacked column, HiTrap LambdaFabSelect, 1 x 5mL
Codice prodotto. 15161546 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Codice prodotto. 15161546 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17548212
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
LambdaFabSelect is an affinity chromatography media, designed for the purification of lambda Fab fragments, with high binding capacity, purity, and yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap LambdaFabSelect, 1 x 5
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.