Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Product Code. 30000678 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
30000678 1 Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30000678 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4466351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    1186.00€ / pezzi 1
    Risparmia 44.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Add to basket
The PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit contains pre-filled reagents and plastic tubes and tips to perform hands-free extraction of purified nucleic acid from 52 samples.
The PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit contains pre-filled reagents and plastic tubes and tips to perform hands-free extraction of purified nucleic acid from 52 samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Contains pre-filled reagent cartridges and plastics to perform extraction of DNA and RNA.
Store at room temperature.
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo di campione Biopharmaceutical Purification Sample, Bulk Drug Substance Sample, Cell Cultures
Tipo di prodotto finale Genomic DNA, Total RNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7500 Fast System, AutoMate Express™ Nucleic Acid Extraction System
Compatibilità ad alta produttività Automated Protocols
N. di campioni Sufficient for isolation of 52 samples
PCR Method Real-Time Quantitative PCR (qPCR)
Linea di prodotti PrepSEQ
Quantità 1 Kit
Shipping Condition Room Temperature
Bersaglio Genomic DNA, Total RNA
Test Type ≤ 1 hr.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Isopropanol, N-lauroylsarcosine sodium salt, Thiocyanic acid, Ethanol