Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit
Codice prodotto. 30000671 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 preps
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000671 100 preps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000671 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4413686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00€
    1108.00€ / pezzi 1
    Risparmia 112.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
The Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit is optimized for highly efficient DNA recovery from complex mixtures of proteins, buffers, and salts which are typical of samples that need to be quantitated for residual host cell line DNA.
The Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit is optimized for highly efficient DNA recovery from complex mixtures of proteins, buffers, and salts which are typical of samples that need to be quantitated for residual host cell line DNA. Quantitative and consistent recovery of DNA can be obtained from challenging matrices, including samples that have high protein concentration, low pH, or high salt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Includes buffers, magnetic beads and enzymes for DNA extraction for residual DNA quantitation for 100 reactions
Isolation Technology Magnetic Bead
Bilancia Mini
Tipo di campione Biopharmaceutical Production Samples
Tipo di prodotto finale Genomic DNA
Da utilizzare con (applicazione) Impurity Testing
Compatibilità ad alta produttività Not High-throughput Compatible (Manual), Automated Protocols
N. di reazioni 100 preps
Linea di prodotti PrepSEQ
Quantità 100 preps
Volume del campione 100 μL
Bersaglio Genomic DNA
Durata del test 2 hr.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM SALT, Thiocyanic acid, Proteinase,Glycerin