Learn More
Asecos™ Presence Sensor ION-ULTRA-90
Codice prodotto. 31789612 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Delays auto-close
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
31789612 Delays auto-close Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31789612 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 42169
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Optional sensor electronics accessory for the ION-ULTRA-90 model of the asecos ION-LINE safety storage cabinet
  • With the presence sensor, doors remain open automatically as long as it detects people within the swing range.
  • For maximum ease of use when loading and unloading the cabinet.
  • It works with the cabinets built-in door safety system - preserving the automatic door closing and acoustic warning once the user leaves the detection zone.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Delays auto-close
Peso (sistema imperiale) 2.20 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg
Product Type Presence Sensor