Learn More
Preservative, for Microscopy, Odourless, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10746491 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10746491 500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10746491 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7300/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Preservative
Quantità 500 mL
Materiale Bottle: Plastic Coated Glass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Preservative
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.