Learn More
Gestigkeit Harry™ Precision Hotplate, 20°C to 450°C
Descrizione
Shape: Rectangle; Size: 11.5 x 17 in.; Max. Sample Load: 150 kg
Specifica
Specifica
| Size | 11.5 x 17 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 450°C |
| Peso (sistema imperiale) | 57.3 lb. |
| Altezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Peso (sistema metrico) | 26 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 310 mm |
| Wattage | 3300 W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 3300 w |
| Carico campione max | 150 kg |
| Forma | Rectangle |
| Show More |