Learn More
Buerkle™ Pressure Sprayer Food
Codice prodotto. 16545200 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16545200 1200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16545200 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03090130
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Food-safe spray bottle, designed for use in the food industry, is ideal for spraying different medias including oils or greases.
  • The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level
  • A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer can be set down securely
  • The built-in safety valve protects against overpressure (max. 3 bar)
  • The adjustable nozzle nut makes it possible to regulate the spray jet individually – from a fine spray mist to a powerful jet
  • The ergonomic handle provides a comfortable hold on the pressure sprayer
  • Parts in contact with media PE, PP, VMQ, V2A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1200 mL
Colore White
Descrizione Food-safe spray bottle
Diametro (sistema imperiale) 4.6 in.
Da utilizzare con (applicazione) Food
Include Pressure sprayer
Altezza (sistema metrico) con chiusura 315 mm
Materiale Polyethylene, Polypropylene, VMQ, V2A
Temperatura max (sistema metrico) 0°C to 30°C
Temperatura max (sistema imperiale) 32°F to 86°F
Quantità 1
Sterilità Non sterile
Pre-sterilizzato No
Graduated No
Altezza (sistema imperiale) 12.40 in.
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 40.58 oz.
Certificazione/Conformità Food certificate
Monouso Reusable
Product Type Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle