Learn More
Buerkle™ Pressure Sprayer Turn-n-Spray
Codice prodotto. 16535200 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16535200 1500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16535200 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03090120
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Practical 360° spray function that allows for upside-down spraying, making it easy to reach even places that are difficult to access.
  • For large area, long lasting spraying
  • Infinitely variable
    • From fine atomisation to powerful spot spray
  • Robust quality for maximum service life
  • Uninterrupted spraying, even overhead
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Colore Black, Yellow
Descrizione Sprayer for upside-down spraying
Diametro (sistema imperiale) 5.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 37.5 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 305 mm
Materiale Polyethylene, Polypropylene, FKM
Temperatura max (sistema metrico) 30°C
Temperatura max (sistema imperiale) 32°F to 86°F
N. per confezione 1
Imballaggio No
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 0.8 mm
Linea di prodotti LaboPlast
Closure Included No
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.03 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.06 in.
Chemical Label Unlabeled
Diametro (sistema metrico) 140 mm
Tipo di chiusura Spray Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 50.72 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle