Learn More
Buerkle™ Spruzzatori a pressione
Codice prodotto. 10038430 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10038430 1500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10038430 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03090100
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pressurize your cleaning and disinfection with Buerkle™ Pressure Sprayres. Clelow rate is approximately 0.4-1.2 mL per minute. The standard pressure sprayer can be completed with a 250 mm long spray lancet or foam nozzle, which produces foam with foaming liquids.
  • HDPE
  • 1500 mL
  • Piston pump produces 2 bar pressure before push-button spraying begins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 ml
Capacità (sistema imperiale) 50.72 oz.
Da utilizzare con (applicazione) Per disinfezione, pulizia, fitosanitaria, cromatografia su strato sottile, uso in ambito tecnico e sanitario
Materiale HDPE
ID collo (sistema metrico) 45 mm
Sterilità Non-sterile
Temperature Range (Metric) 30°C
Monouso Reusable
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Product Type Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle